Learn More
Labconco™ Superficie de trabajo cóncava
La superficie de trabajo plana Labconco está contorneada y diseñada para admitir una gran variedad de carcasas Labconco.
Marca:  Labconco™ 3909906
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11701549
  • 2295.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Contienen los derrames; resistentes a productos químicos
  • Epoxi negro sólido de 2,5 cm de grosor
Información de órdenes
Profundidad 73,7 cm
Especificaciones
Especificaciones
Superficie de trabajo cóncava
2,5 cm
Sin recorte
48 in
125 lb
122 cm
Resistente a productos químicos
Epoxi
35,5 in
1 in
Derrames
56 kg
90 cm
Carcasa sin conductos Paramount™ y Paramount 360™, carcasa Purifier™ de clase I, carcasa de PCR filtrada Purifier™, carcasa filtrada Purifier™ HEPA, Purifier
Negro