Learn More
Justrite™ Tanques de inmersión
Marca:  Justrite™ 27611
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11994318
  • 140.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Tanque de inmersión
4 L
Piezas de limpieza
Acero
140 mm