Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de instalación de apriete manual Viper™, acero inoxidable, diámetro interior de 0,18 mm
Maximice el rendimiento de la cromatografía de líquidos (LC) con el sistema de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable.
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Conexión fluídica para sistemas LC |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Todos los sistemas de HPLC y UHPLC |
Material | Acero inoxidable |
Presión máxima | 1300 bar |
Línea de productos | Viper |
Descripción
Garantice separaciones óptimas y maximice el rendimiento de la cromatografía líquida (LC) con conexiones de volumen muerto prácticamente cero. Los sistemas de accesorios de apriete manual Thermo Scientific™ Viper™ con capilares de acero inoxidable son fáciles de usar y permiten una configuración fluídica rápida y sin herramientas de los sistemas HPLC y UHPLC biocompatibles. Estos sistemas son compatibles con prácticamente cualquier tipo de columna y válvula y son adecuados para presiones del sistema de hasta 1310 bares (19 000 psi).
Consulte los recursos Viper y nanoViper
- Diseño de apriete sin empalme para lograr conexiones de volumen muerto cercano a cero
- Funciona a presiones de hasta 1310 bares
- Compatible con temperaturas de hasta 120 °C
- Diseño de apriete manual
- Capilares flexibles de acero inoxidable (1/32 in de D.E.)
- No se necesitan herramientas
- Compatible con válvulas y columnas de prácticamente cualquier fabricante
- Se adapta a conexiones estrechas, como válvulas de 10 puertos
- Disponible en distintos materiales, longitudes y diámetros internos
- Para conexiones fluídicas para sistemas de LC analíticos
Los sistemas de HPLC Thermo Scientific™ Vanquish Core y los sistemas Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 RS y SD están equipados con el sistema de instalación de apriete manual Viper con capilares de acero inoxidable de serie.
Especificaciones
Conexión fluídica para sistemas LC | |
Acero inoxidable | |
Viper | |
0,18 mm |
Todos los sistemas de HPLC y UHPLC | |
1300 bar | |
Tubos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.