Learn More
Afora™ Condensadores Afora™
Proporciona una refrigeración más eficaz que los condensadores de bobina convencionales. El condensador Dimroth Afora™ es un condensador de dedo frío, con bobina y refrigerado por líquido.
Marca: Afora™ 1594/E
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Espiral doble interna
- La entrada y la salida de refrigerante se encuentran en la parte superior del condensador
- Para su uso con rotavapores
- Conforme a UNE 400316
Especificaciones
Superficie de intercambio: 250cm2 | |
293 mm | |
200 mm |
14/23 | |
Condensador | |
UNE 400316 |