Learn More
Sulfóxido de dimetilo, extra puro, SLR, Fisher Chemical
34.04 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
34.04 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
58.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
58.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21688" para aplicar la oferta.
34.04 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "21742" para aplicar la oferta.
58.42 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
58.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Recipiente de plástico
Descripción
C2H6OS, número de CAS-67-68-5, demsodrox, metilsulfóxido, dimexide, metano, sulfinilbis, dimetilsulfóxido, dmso, demavet, dimetilsulfóxido, dimetilsulfóxido, demasorb, 500 ml, 189 °C, CHEBI:28262, incoloro, 78,13 g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, metilsulfinilmetano, 18,4 °C, 2089
Especificaciones
Punto de fusión | 18.4 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 189 °C |
Cantidad | 2.5 l |
Envase | Frasco de HDPE |
Forma física | Líquido |
Presión de vapor | 0.55 mbar a 20 °C |
Viscosidad | 1.98 mPaS a 25 °C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.13 g/mol |