Learn More
Hidruro de diisobutilaluminio, solución de 1,2 M (al 20 % de peso) en tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 201081000
42.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1191-15-7 Peso : 0.08480kg Transport : UN number : 3399 Chem class : 4.3 Pack group : I
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis, reactivo de reducciónEspecificaciones
Diisobutylaluminium hydride | |
0.8480g/mL | |
4°C | |
C8H19Al | |
MFCD00008928 | |
04, IV, 4400 | |
0.848 | |
DIBAL-H | |
142.22 | |
Solución |
1191-15-7,108-88-3 | |
110.0°C | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
[(CH3)2CHCH2]2AIH | |
100 mL | |
01,260; 02,140; 03,101; 04,158; 05,224; 06,198; 07,111; 08,173; 09,171; 10,149; 11,185; 12,191; 13,115; 14,138; 15,137; 16,27; 17,123 | |
15, 3212 | |
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons | |
142.22 |
Seguridad y manipulación
- Diisobutylaluminium hydride, 20 wt% solution in toluene
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
RUO – Research Use Only