Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de vino WM-7
El refractómetro digital de vino WM-7 mide la concentración de mostos de uva en 7 escalas, incluyendo Brix, T.A. 1990, T.A. 1971, Oe, KMW y Baumé.
Marca: ATAGO™ 3415
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- El modelo WM-7 con 7 escalas es un refractómetro digital de vino de bolsillo diseñado para funcionar en las condiciones ambientales más estrictas, especialmente en áreas de alta humedad de producción y para medir la concentración de mosto de uva, de forma sencilla, rápida y exacta.
- La medición de la concentración de mosto de uva puede ser realizada por viticultores, cooperativas de vinos, bodegas, compradores de mosto de uva, etc.
- La precisión de la medición se actualiza a Brix ± 0,1 %.
- Equipado con una nueva tecnología de «Interferencia External-Light» (E.L.I.)* que le permite realizar mediciones exactas con facilidad y confianza cerca de una ventana o fuera.* Patente pendiente
Especificaciones
Refractómetro de sobremesa | |
± 0,1 % (Brix), ± 0,2 % (T.A. 1990), ± 0,2 % (T.A. 1971), ± 1° (Oe), ± 0,2° (KMW), ± 0,2° (Baumé) | |
3 s | |
300 g | |
De 5 °C a 40 °C |
De 0,0 a 45,0 % (Brix), de 0,0 a 26,0 % (T.A. 1990), de 0,0 a 25,0 % (T.A. 1971), de 0 a 240 ° (Oe), de 0,0 a 40,0 ° (KMW), de 0,0 a 21,0 ° (Baumé) | |
0,1 % (Brix), 0,1 % (T.A. 1900), 0,1 % (T.A. 1971), 1 ° (Oe), 0,1 ° (KMW), 0,1 ° (Baumeé) | |
Resistente al agua IP64 | |
170 x 90 x 40 mm | |
Batería seca 006P (9 V) |