Learn More
Bellingham Stanley™ Refractómetro digital RFM340-M
Refractómetro digital Bellingham Stanley™ RFM340-M con escalas de tres decimales/0-100 Brix (1,58 RI) y control Peltier. Perfecto para medición y control en aplicaciones exigentes para comida, bebida, productos químicos e industriales
Marca: Bellingham Stanley™ 19-45
Descripción
- Modelo de sobremesa para aplicaciones de Brix o RI exigentes para alimentos, bebidas, productos químicos e industriales
- Teclado táctil y resistente con gran resolución de pantalla de 10 cm
- Configuración de escala, temperatura y almacenamiento de datos con un solo toque
- Métodos definidos por el usuario o seleccionados de la biblioteca integrada
- Superficie de prisma plana para facilitar la limpieza
- Barrido de haz amplio para muestras no homogéneas
Especificaciones
Refractómetro de sobremesa | |
Desde 1,32 hasta 1,58 | |
0,000001 RI, 0,01/0,001 Brix | |
USB, Ethernet o RS232 | |
100/240 V 50/60 Hz |
0 a 100 Brix | |
± 0,00002 (1,32 a 1,38 RI), ± 0,00004 (1,38 a 1,58 RI); ± 0,010 (0 a 30 ° Brix), ± 0,030 (30 a 100 ° Brix) | |
4 s | |
0 °C o 10 °C por debajo de la temperatura ambiente, lo que sea mayor a 70 °C. |