Learn More
Grant Instruments™ Baños de circulación digitales con temporizador/alarma
Versátil baño de circulación calefactado Optima de gama media y depósito de acero inoxidable con especificaciones completas para adaptarse a la mayoría de aplicaciones y lograr un control preciso de la temperatura.
1605.90€ - 2628.80€
Especificaciones
Caudal | 16L/min |
---|---|
Intervalo de temperatura | De 0 °C a 120 °C |
Circulación externa | Sí |
Material | Depósito de acero inoxidable |
Presión máxima | 210 mbar |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12717829
|
Grant Instruments™
TC120-ST18 |
18 L | 540 × 330 × 395 mm |
1950.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12327637
|
Grant Instruments™
TC120-ST5 |
5 L | 330 x 180 x 395 mm |
1605.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12727829
|
Grant Instruments™
TC120-ST26 |
26 L | 540 x 330 x 405 mm |
2040.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12737829
|
Grant Instruments™
TC120-ST38 |
38 L | 730 x 333 x 450 mm |
2628.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12707829
|
Grant Instruments™
TC120-ST12 |
12 L | 360 x 330 x 395 mm |
1849.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Estabilidad ± 0.05 °C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
- Bomba integrada para la circulación externa
- Alarma visual
Especificaciones
16L/min | |
Sí | |
210 mbar |
De 0 °C a 120 °C | |
Depósito de acero inoxidable | |
120/230 V |