Learn More
Grant Instruments™ Baños de circulación digitales
Economy model with digital thermostatic control unit and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
Marca: Grant Instruments™ T100-ST38
2004.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21916" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.80000kg
Descripción
- Estabilidad de ± 0,05 C.
- Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
- Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
- Modelo disponible con/sin abrazadera (T-Clamp)
- Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
- Exceso de temperatura fijo
- Calibración de usuario de 2 puntos
- Alarma visual
Especificaciones
38 L | |
No | |
730 x 333 x 450 mm |
De 0 °C a 100 °C | |
Depósito de acero inoxidable | |
120/230 V |