Learn More
Masterflex™ Sistema de bomba de engranaje digital
Las características de calibración, copia y dispensación permiten obtener una dispensación y lotes precisos y sin pulso. Los sistemas de bomba de engranaje digital Cole-Parmer™ se manejan fácilmente desde el intuitivo panel frontal de la pantalla LCD en varios idiomas o el interruptor de pedal opcional 07523-92 para el control de encendido y apagado manos libres.
Marca: Masterflex™ 74014-52
Detalles adicionales : Peso : 7.93000kg
Descripción
- Visualice continuamente el rendimiento de la bomba
- Recupere los valores de desplazamiento y flujo según el tamaño del cabezal de la bomba
- En la pantalla LCD gráfica se muestran cuatro modos de funcionamiento
- La clasificación IP 33 garantiza la resistencia al polvo y las salpicaduras y protege los componentes internos frente a daños
- Los sistemas ofrecen un flujo sin impulsos junto con un cabezal Micropump™ A-mount
- Control remoto mediante conector hembra DB25 en la unidad
- Incluye: Cable de alimentación de 1,8 m (6 pies) con toma IEC 320/CEE22 y conjunto de cable/enchufe específico del país
- Los kits de servicio 07144-42 y 74012-52 incluyen: engranajes, zapata de aspiración, juntas de eje y resortes
- El kit de servicio 74012-22 incluye: engranajes, casquillos y junta
Especificaciones
939,6 ml/min. | |
0,261 ml/rev | |
Cuerpo: Acero inoxidable 316; engranajes: PEEK, juntas: Viton |
20,68 bar | |
Temperatura de funcionamiento máxima: 60 °C | |
De 90 a 260 V CA |