Learn More
Edmund Buhler Agitador compacto digital KS 15 B
Este agitador rico, robusto, versátil y compacto con una capacidad de carga de 15 kg en una plataforma de agitación de 400 x 300 mm es ideal para su uso en muchos entornos científicos, de investigación y de laboratorio.
Marca: Edmund Buhler 6172 000
Detalles adicionales : Peso : 20.25000kg
Descripción
- El agitador de laboratorio KS 15 B Control con pantalla digital y control programable funciona con un movimiento de agitación horizontal
- La capacidad de carga es de 15 kg sobre una plataforma de agitación de 400 x 300 mm
- La carrera de 17 mm y la velocidad de agitación de 30 a 420 rpm son características adicionales del agitador KS 15 B Control
- Dispositivo básico sin placa de agitación ni sistema de gradillas
- Con pantalla digital y control programable
Especificaciones
De vaivén (horizontal) | |
De 30 a 420 rpm | |
Agitador compacto | |
400 x 300 mm | |
17 mm | |
Programable | |
Digital | |
Programable/continuo |
15 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
510 mm | |
490 x 510 x 150 mm | |
19 kg | |
KS 15 B Control | |
∼ 85% |