Learn More
Cole-Parmer™ Sonda aislada de PVC tipo K Digi-Sense™
Las sondas económicas con aislamiento de PVC son ideales para lecturas rápidas
Marca:  Cole-Parmer™ 08515-01
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11706138
  • 25.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tiempo de repuesta: 0,5 segundos o más
  • Todas las sondas de alambre aislado incluyen cable aislado recto sin asa
  • Cuenta con miniconectores codificados por colores ANSI: tipo J negro, tipo K amarillo y tipo T azul
  • Exactitud: 1,1 °C o ± 0,4% de lectura por encima de 100 °C; 2,2 °C o 2 % de lectura de - 50 a 99 °C; 4 ° C o ± 4 % de lectura de - 51 a - 150 °C, lo que sea mayor
  • Los diseños personalizados o los cambios a este producto están disponibles a pedido.
  • Las sondas de unión expuesta no se recomiendan para su uso con soluciones acuosas
  • No someta las sondas de unión expuesta tipo J a la humedad, ya que se oxidarán.
Especificaciones
Especificaciones
91,44 cm
Tipo K
De -150 °C a +105 °C
Cable aislado de PVC
De -250 a 221 °C