Learn More
Digi-Sense™ Termómetro de infrarrojos profesional con láser doble y conectividad Bluetooth™
Visualiza, almacena y comparte datos en tiempo real en un smartphone
Marca: Digi-Sense™ 20250-25
Detalles adicionales : Peso : 1.61030kg
Descripción
- Almacenamiento de datos ilimitado basado en la capacidad del dispositivo inteligente
- Mediciones fiables.
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- El registro de datos interno almacena hasta 32 K de lecturas infrarrojas
- Entrada externa de termopar tipo K para tomar mediciones con contacto
- Haz de apuntado láser doble para localizar rápidamente las áreas objetivo
- La pantalla matricial retroiluminada permite leer los valores con poca luz
Especificaciones
NIST | |
Ajustable: Desde 0,1 hasta 1,0 | |
4 pulg | |
Sonda flexible de tipo K, software, trípode, maletín de transporte, batería de 9 V e informe de calibración trazable al NIST con datos. | |
Plástico ABS | |
Termómetro de infrarrojos profesional con láser doble | |
0,1 °F/°C por debajo de 1000°, 1 °F/°C por encima de 1000° | |
2,27 kg | |
Adquisición de datos | |
1850 °C | |
- 50 °C | |
De -50 °C a +1850 °C | |
9 V | |
LCD retroiluminada |
No | |
Medición de la temperatura | |
10,16 cm | |
19,05 cm | |
150 milisegundos | |
Tipo K | |
5 lb | |
9,75 in | |
3362 °F | |
-58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 3362 °F) | |
Sí | |
De 500 a 1000 °C: ±1,5% | |
24,77 cm |