Learn More
Digi-Sense™ Indicadores de humedad y temperatura precalibrados Digi-Sense™
Diseñado para medir los niveles de humedad adecuados
43.85€ - 56.50€
Especificaciones
Intervalo de humedad | Del 20 al 90% |
---|---|
Resolution (Humidity) | 0,01 |
Resolution (Temperature) | 0,1 ° |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 50 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Mediciones en interiores |
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15890036
|
Digi-Sense™
20250-30 |
Termohigrómetro | Indicador de humedad y temperatura precalibrado |
43.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15800046
|
Digi-Sense™
20250-31 |
Termohigrómetro | Indicador de humedad y temperatura precalibrado con sonda externa |
56.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Description
Diseñado para medir los niveles de humedad adecuados
- Mediciones fiables garantizadas.
- Precalibrado de acuerdos con normas trazables NIST
- Exclusivo indicador de confort ambiental
- Muestra tanto la temperatura como la humedad
Services
2 Years
Specifications
Del 20 al 90% | |
0,1 ° | |
Mediciones en interiores | |
±1,0 °C | |
Termohigrómetro | |
4,25 in | |
2,25 in |
0,01 | |
De 0 °C a 50 °C | |
De 32° a 120 °F | |
±5 % de HR; ±8 % de HR por encima del 80 % y por debajo del 40 % de HR | |
0,8 cm | |
10,8 cm | |
5,7 cm |