Learn More
Digi-Sense™ Medidor de nivel acústico de registro de datos precalibrado
Mediciones de precisión con un potente software de registro de datos
Brand: Digi-Sense™ 20250-29
Additional Details : Peso : 0.39000kg
Includes: Pantalla antiviento, enchufe para auriculares de 3,5 mm, destornillador, software, cable USB, tres pilas AAA e informe de calibración trazable a NIST con datos suministrados por InnoCal.
Description
- Mediciones fiables garantizadas
- Precalibrado de acuerdo con normas trazables al NIST
- Cumple las normas ANSI e IEC61672-1 clase 2
- Cuatro intervalos seleccionables por el usuario de 30 a 130 dB proporcionan flexibilidad adicional
- Memoria ampliada de hasta 32 700 lecturas
- Incluye software de registro de datos con pantalla gráfica para un análisis rápido y sencillo
- Velocidades de muestreo programables para una amplia gama de aplicaciones
- Trípode montable: ideal para el trabajo de campo
Services
2 años
Specifications
Normas IEC61672-1 Clase 2 | |
LCD de 4 dígitos (retroiluminado) | |
1 in | |
Pantalla antiviento, enchufe para auriculares de 3,5 mm, destornillador, software, cable USB, tres pilas AAA e informe de calibración trazable a NIST con datos suministrados por InnoCal. | |
23,5 cm | |
0,1 dB | |
2 años | |
6,1 cm |
Medidor del nivel acústico | |
Certificación y reducción de ruido, estudios OSHA e IEC | |
2,7 cm | |
9,25 in | |
±1.4 dB | |
0,5 s | |
2,5 in |