Learn More
Cole-Parmer™ SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit
This SHM-250 Series Digi-Mantle Heating Kit includes a heating mantle controller and interchangeable heating cartridge.
Marca: Cole-Parmer™ 36204-15
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
• El mismo controlador OMCA admite cartuchos de calefacción de capacidad diferentes, es decir, tiene un diseño intercambiable
• Capacidad del matraz de fondo redondo de entre 100-250 ml
• La carcasa con ventilación garantiza que el exterior sea seguro al tacto
• Mayor estabilidad de agitación y velocidades de 100 a 2000 rpm
• Controlador con menús de pantalla e interfaz de panel táctil
• Luces indicadoras para potencia, agitador y funcionamiento del calefactor
• Se suministra con una varilla de soporte (NOTA: No se suministran las abrazaderas)
• Certificación CE
Especificaciones
De 100 a 250 ml | |
Round Bottom Flasks | |
25.6 in. | |
300 mm | |
Aluminio recubierto de polvo | |
3.1 kg | |
11.8 in. | |
Heating Mantle | |
3.4 to 8.5 oz. |
100 to 250 mL | |
300 x 300 x 650 mm | |
650 mm | |
230 V o 115 V | |
De 100 a 2000 rpm | |
6.8 lb. | |
300 mm | |
450 °C máximo (elemento) | |
842°F |