Learn More
Meropenem trihidrato, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Forma física | Solid |
CAS | 119478-56-7 |
Fórmula molecular | (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(dimethylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid trihydrate |
Número MDL | MFCD08600005 |
Grado | Analytical Standard |
Envase | Glass Bottle |
Cantidad | 25 mg |
Para utilizar con (aplicación) | ANTIBIÓTICOS |