Learn More
Masterflex™ Caudalímetros de presión diferencial
Brand: Masterflex™ 32908-69
Additional Details : Peso : 1.04000kg
Specifications
Caudalímetro de presión diferencial | |
145 psi | |
De 0,05 a 5 LPM | |
De 7 a 30 V cc a 30 mA | |
de 50 °C |
±0,8 % (lectura), ±0,2 % (escala completa) | |
NPT de 1/8 pulg (hembra) | |
Versatilidad y alta precisión de un caudalímetro de masa con base laminar | |
±0,5% |