Learn More
Glicol dietilénico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022110
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11394489
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14728.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Diethylene glycol is used as an important industrial solvent due to its characteristic properties like high boiling point, high viscosity and low vapor loss. It is widely used in the manufacture of unsaturated polyester resins, polyurethanes, nitrocellulose, resins and plasticizers. It plays an important role as a building block in the preparation of morpholine and 1,4-dioxane. It finds application as a heat transfer fluid in the chemical industry due to its low freezing point. As a lubricant, it is used in glass-grinding aids, fiber-finish component and cement-grinding aids. It is also used in natural gas to remove water and other impurities. It is an active component of brake fluid, artificial fog solutions and wallpaper strippers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El glicol dietilénico se utiliza como un importante disolvente industrial debido a sus características como el alto punto de ebullición, la alta viscosidad y la baja pérdida de vapor. Se utiliza ampliamente en la fabricación de resinas de poliéster insaturadas, poliuretanos, nitrocelulosa, resinas y plastificadores. Desempeña un papel importante como compuesto básico en la preparación de morfolina y 1,4-dioxano. Encuentra aplicación como fluido de transferencia de calor en la industria química debido a su bajo punto de congelación. Como lubricante, se utiliza en la ayuda de lijado de vidrio, componente de acabado de fibra y ayuda de molienda de cemento. También se utiliza en el gas natural para eliminar el agua y otras impurezas. Es un componente activo del líquido de frenos, las soluciones de niebla artificial y los decapantes de papel pintado.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol, éter, acetona y etilenglicol.
Notas
Higroscópico. Sensible al calor. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y cinc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-46-6
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00002882
Clave InChI MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
SMILES OCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethylene glycol
Punto de fusión -10°C
Densidad 1.118
Punto de ebullición 245°C to 246°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Nearly Odorless
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2O
Índice de refracción 1.447
Cantidad 250 g
Beilstein 969209
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,3119
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,acetone,and ethylene glycol.
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diethylene glycol