Learn More
Pirocarbonato de dietilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736230
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1609-47-8
C6H10O5
162.14
MFCD00009106
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
3051
CHEBI:59051
carbonato de etilo de etoxicarbonilo
CCOC(=O)OC(=O)OCC
1609-47-8
C6H10O5
162.14
MFCD00009106
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
3051
CHEBI:59051
carbonato de etilo de etoxicarbonilo
CCOC(=O)OC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl pyrocarbonate
Densidad 1.1175g/mL
Punto de ebullición 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.3960 to 1.4000
Cantidad 5 g
Beilstein 03,IV,18
Índice Merck 153146
Gravedad específica 1.1175
Información de solubilidad Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viscosidad 1.97 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl pyrocarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4