Learn More
Fosfito de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10529250
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
762-04-9
MFCD00044573
LXCYSACZTOKNNS-UHFFFAOYSA-N
diethyl phosphite, diethyl phosphonate, phosphonic acid, diethyl ester, phosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphine oxide, hydrogen diethyl phosphite, diethyl acid phosphite, o,o-diethyl phosphonate, phosphorous acid, diethyl ester, ethyl phosphonate eto 2hpo
6327654
CCO[P+](=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Diethyl phosphite
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -70°C
Color Incolora
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 60°C (6.0 Mbar)
Temperatura de inflamación 74°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11O3P
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)H
Índice de refracción 1.4070 to 1.409
Cantidad 250 g
Beilstein 01, 330
Fieser 01,251; 02,132; 12,187
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Nombre IUPAC dietoxi(oxo)fosfoanio
Peso molecular (g/mol) 138.1
Viscosidad 103 mm2/s (37°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl phosphite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.