Learn More
Diclorometano d2, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,8 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 x 0,75 ml
Envase:
Ampolla
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane-d2 |
Forma física | Líquido |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 99.8 atom % D |
Densidad | 1.3600g/mL |
Deuterio (D) | 99,75 % mín |
Envase | Ampolla |
Índice de refracción | 1.4218 |
Agua | 0,02% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 10 x 0,75 ml |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichloromethane-d2
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.