Learn More
Ácido dicloroisocianúrico, sal sódica, monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258711
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
52671-45-1
C3Cl2N3NaO3·H2O
237.96
FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
129893375
1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio;dihidrato
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
52671-45-1
C3Cl2N3NaO3·H2O
237.96
FIHQYHSNTSJNGG-UHFFFAOYSA-N
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate
129893375
1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio;dihidrato
C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.O.O.[Na]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate
Punto de fusión 240.0°C to 250.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o gránulos
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry)
Información de solubilidad Solubility in water: ca 250g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.96
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 15% max.
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.