Learn More
Diclorodimetilsilano, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10777708
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
75-78-5
C2H6Cl2Si
129.06
MFCD00000491
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
6398
dicloro(dimetil)silano
C[Si](C)(Cl)Cl
75-78-5
C2H6Cl2Si
129.06
MFCD00000491
LIKFHECYJZWXFJ-UHFFFAOYSA-N
dimethyldichlorosilane, silane, dichlorodimethyl, dichloro dimethyl silane, inerton aw-dmcs, dichlorodimethylsilicon, dimethyl-dichlorsilan, inerton dw-dmc, repel-silan, dimethylsilane dichloride, dimethyl dichlorosilane
6398
dicloro(dimetil)silano
C[Si](C)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichlorodimethylsilane
Punto de fusión -76.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 70.0°C
Temperatura de inflamación −9°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3)2SiCl2
Índice de refracción 1.4030 to 1.4050
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in proton-free solvents (care must be,taken with ketones and esters),soluble in benzene and ether,decomposes in ethanol
Viscosidad 0.6 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichlorodimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.