Learn More
Diclorodifluorometano, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
Descripción
Includes
Frasco automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Estándar orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos.
Analito | N.º de CAS | Concentración |
---|---|---|
Diclorodifluorometano | 75-71-8 | 1000 μ g/ml |
Certifications
certificado por la A2LA para ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y certificado por la UL-DQS para la ISO 9001.
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichlorodifluoromethane |
CAS | 75-71-8, 67-56-1 |
% mín. CAS | 0.1, 99.9 |
% máx. CAS | 0.1, 99.9 |
Fórmula molecular | CCl2F2 |
Clave InChI | PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(F)(F)(Cl)Cl |
Nombre IUPAC | dicloro(difluoro)metano |
Peso molecular (g/mol) | 120.908 |
PubChem CID | 6391 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dichlorodifluoromethane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P331-NO provocar el vómito.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- MIXTURE LIST-Contém: methanol, dichlorodifluoromethane
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio.