Learn More
Dibutilo sebacato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10400831
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-43-3
Fórmula molecular C18H34O4
Peso molecular (g/mol) 314.46
Número MDL MFCD00027218
Clave InChI PYGXAGIECVVIOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibutyl sebacate, butyl sebacate, di-n-butyl sebacate, decanedioic acid, dibutyl ester, polycizer dbs, kodaflex dbs, dibutyl sebacinate, staflex dbs, sebacic acid, dibutyl ester, monoplex dbs
PubChem CID 7986
Nombre IUPAC dibutilo decanodioato
SMILES CCCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyl sebacate
Punto de fusión -12°C
Densidad 0.9400g/mL
Temperatura de inflamación 167°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 91% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4400 to 1.442
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 0.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.46
Porcentaje de pureza 93%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Dibutyl sebacate