Learn More
Dibutyl ether, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Catalog Number p-7111743
Click to view available options
Cantidad:
1 L
20 L
200 L
Envase:
Can
Glass Bottle
Metal Drum
142-96-1
C8H18O
130.23
MFCD00009461
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
8909
1-butoxybutane
CCCCOCCCC
142-96-1
C8H18O
130.23
MFCD00009461
DURPTKYDGMDSBL-UHFFFAOYSA-N
di-n-butyl ether, butyl ether, dibutyl ether, butane, 1,1'-oxybis, n-butyl ether, dibutyl oxide, butyl oxide, ether butylique, 1,1'-oxybis butane, di-n-butylether
8909
1-butoxybutane
CCCCOCCCC
Nombre del producto químico o material Dibutyl ether
Nombre de nota Reagent Grade, ≥99%
% máx. CAS ≤100.0000%
Punto de fusión -98°C (literature)
Densidad 0.764 g/mL at 25 °C(lit.)
Punto de ebullición 142°C to 143°C (literature)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2O
Cantidad 1 L
Número UN UN1149
Beilstein 1732752
Porcentaje de pureza >99%
Grado Reagent