Learn More
Ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023105
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2500g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62708-56-9
C18H14O8
358.30
MFCD00149119
YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
44119738
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
62708-56-9
C18H14O8
358.30
MFCD00149119
YONLFQNRGZXBBF-OKILXGFUSA-N
2r,3r-2,3-bis benzoyloxy succinic acid hydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, --dibenzoyl-l-tartaric acidmonohydrate, dibenzoyl-l---tartaric acid monohydrate, l--dibenzoyl-l-tartatic acid monohydrate, 2r,3r---dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, 2r,3r-2,3-bis benzoyloxy butanedioic acid hydrate, dibenzoyl-l-tartaric acid monohydrate, l-dbta, pubchem7152
44119738
OC(=O)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)[C@@H](OC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid is used as an intermediate in pharmaceutical and agro chemical industries. It is used as chiral auxiliary in organic synthesis and as a resolution agent in the synthesis of rameleton.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (-)-dibenzoil-L-tartárico se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica y agroquímica. Se utiliza como auxiliar quiral en la síntesis orgánica y como agente de resolución en la síntesis del rameleton.
Solubilidad
Soluble en metanol, acetona y disolventes orgánicos. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid monohydrate
Punto de fusión De 90 °C a 92 °C
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone and organic solvents. Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC Ácido (2R,3S)-2,3-dibenzoiloxibutanodioico; hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.33 (358.31 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98%
Cantidad 100 g