Learn More
Epredia™ Marcador de punta de diamante
Escriba sobre vidrio de forma indeleble con el marcador de punta de diamante.
Marca: Epredia™ 750
103.37 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
Escriba sobre vidrio de forma indeleble con el marcador de punta de diamante Thermo Scientific™.
- Montado en lápiz de aluminio
- 12,7 cm
Especificaciones
Marcador con punta de diamante, 12,7 cm |