Learn More
Diaion™ PK212(Na), resina de intercambio iónico, entrecruzada al 6 %, tipo poroso fuertemente ácido, 1,5 meq/ml en PS-DVB, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046593.A1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
- Se utiliza en desmineralización, decoloración, recuperación de metales, productos farmacéuticos o separación de amino ácidos.
Especificaciones
Gránulos de 300-1180 μm | |
6% cross-linked, strongly acidic porous type, 1.5meq/mL on PS-DVB | |
1 kg |
Diaion™ PK212 (Na), ion exchange resin | |
300 to 1180μm |