Learn More
Azodicarboxilato di-terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Formación de enlace C-X (halógeno), iniciadores radicales
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl azodicarboxylate |
Punto de fusión | 90.0°C to 92.0°C |
Color | Amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | (CH3)3CO2NNCO2C(CH3)3 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dichloromethane and other chlorinated,solvents |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.26 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Di-tert-butyl azodicarboxylate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.