Learn More
Sal sódica de sulfato de dextrano, aprox. M.W. 6500 - 10 000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4838515
36.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9011-18-1
(C6H7O5)m(C6H7O5)n
40,000
MFCD00081551
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
2337
CHEBI:116735
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9011-18-1
(C6H7O5)m(C6H7O5)n
40,000
MFCD00081551
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
2337
CHEBI:116735
*-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]
Sal sódica de sulfato de dextrano, C9H11NO2, número de CAS-9011-18-1, americina, anestesina, anestesina, benzocaína, etoformina, aminobenzoato de etilo, p-aminobenzoato de etilo, norcaína, ortesina, paratesina, 25 g, CHEBI:116735, BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N, 4-aminobenzoato de etilo, MFCD00081551, 165,192
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dextran sulfate sodium salt
Nombre de nota approx. M.W. 6, 500 - 10, 000
Información de solubilidad Solubility in water: 100g/L (25°C).
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-aminobenzoato de etilo