Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia™ PT Module.
Marca: Epredia™ TA-999-DHBH
537.74 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21687" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.90719kg
Descripción
La desparafinación (desparafinado) y rehidratación automatizada de los portaobjetos IHC es una forma ideal de reducir el tiempo de respuesta y mejorar el flujo de trabajo. La desparafinación acuosa es el método de elección para los instrumentos de IHC hoy en día, pero a menudo produce una desparafinación incompleta. Los tampones de desparafinación y recuperación de epítopos inducidos por calor (HIER) automatizan simultáneamente la desparafinación, la rehidratación y la recuperación de epítopos en el módulo PT Epredia. La nueva formulación patentada elimina los pasos manuales y mejora el tiempo de respuesta. Además, los resultados coinciden con los métodos tradicionales, lo que significa que pueden integrarse rápidamente en el flujo de trabajo rutinario.
Especificaciones
10 x 100 mL | |
Tampón alto |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: titon-X100, EDTA, tetrasodium EDTA, tris(hydroxymethyl) aminomehtane, 2-methyl-3-isothiazolone, tet