Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 99,8 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10584321
30.97 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
24.45 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10mL
25 mL
100 ml
500 mL
1L
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7789-20-0
H2O
20.03
MFCD00044636
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
24602
CHEBI:41981
[(²H)oxi](²H)
[2H]O[2H]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
7789-20-0
H2O
20.03
MFCD00044636
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
24602
CHEBI:41981
[(²H)oxi](²H)
[2H]O[2H]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Deuterium oxide
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99.8 atom % D
Densidad 1.1050 g/mL
Deuterio (D) 99,75 % mín.
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1,328
Gravedad específica 1,105
Viscosidad 1,25 mPa.s (20 °C)
Cantidad 10mL
Punto de fusión 3,8 °C
Punto de ebullición 101,4 °C
Fórmula lineal D2O
Índice Merck 15, 2942
Información de solubilidad Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
Formula Weight (peso de la fórmula) 20.02
Grado NMR