Learn More
Óxido de deuterio, para RMN, 100 % de átomo D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para NMR
Especificaciones
Cantidad | 100 mL |
Fórmula molecular | H2O |
Número MDL | MFCD00044636 |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N |
SMILES | [2H]O[2H] |
Nombre IUPAC | [(²H)oxi](²H) |
Peso molecular (g/mol) | 20.03 |