Learn More
Fisherbrand™ Desecador con mando de vidrio
Fabricado con vidrio borosilicatado Simax 3.3 El desecador con mando de vidrio Fisherbrand está diseñado para una variedad de trabajos de vacío.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 7.81200kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15584635
  • 347.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricado con vidrio borosilicatado SIMAX 3.3
  • Diseñado para una gran variedad de trabajos de vacío
  • Utilizado para la desecación de muestras, almacenamiento de materiales sensibles a la humedad
Especificaciones
Especificaciones
ISO 13 130, DIN 12 491
Desecador
363 mm
320 mm
Vidrio de borosilicato Simax 3.3
Mando de cristal
239 mm
Certificados
Ver productos accesorios