Learn More
Thermo Scientific™ Viales vacíos estériles apirógenos
Los viales vacíos estériles Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.
178.00€ - 834.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Material del cierre | Aluminio |
Tipo de tapón | Tapón para encapsular (montado) con septum |
Certificaciones/conformidad | Certificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15217203
|
Thermo Scientific™
ST2-13 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 2 ml | 100 |
461.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15193508
|
Thermo Scientific™
ST5-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 5 ml | 50 |
305.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16255451
|
Thermo Scientific™
ST5-20A |
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | 5 ml | 50 |
371.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15103518
|
Thermo Scientific™
ST10-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 10 mL | 50 |
178.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15280519
|
Thermo Scientific™
ST10-20A |
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | 10 mL | 50 |
388.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15123518
|
Thermo Scientific™
ST20-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 20 ml | 50 |
484.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15133518
|
Thermo Scientific™
ST30-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 30 ml | 50 |
578.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15662344
|
Thermo Scientific™
ST30-20A |
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | 30 mL | 50 |
578.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15153518
|
Thermo Scientific™
ST50-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 50 ml | 50 |
834.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15428363
|
Thermo Scientific™
ST100-20 |
Vial de vidrio transparente premontado con tapón y tapón para encapsular de aluminio | 100 mL | 50 |
723.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16483899
|
Thermo Scientific™
ST2-13A |
Vial de vidrio ámbar premontado con tapón y cierre de rosca de aluminio | 2 mL | 100 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Los viales vacíos estériles apirógenos Thermo Scientific™ se ofrecen con capacidades que oscilan entre 1 y 100 ml.En cada lote se incluye un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.Los viales estériles son de borosilicato tipo I e incluyen tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Vidrio borosilicatado Tipo I.
- Montados con tapones de butilo y cierres de aluminio.
- Adecuados para usos en que se requiere la técnica aséptica.
- Todos los lotes incluyen un certificado de esterilidad y una prueba de pirógenos.
Especificaciones
Vidrio | |
Aluminio | |
Certificados de esterilidad y prueba de pirógenos incluidos |
Estéril | |
Tapón para encapsular (montado) con septum | |
Vial |