Learn More
Estándar de densidad, ASTM D 4052; ISO 12185 (valor nominal: 0,83294 g/ml, 15 °C), Paragon Scientific™
Los materiales de referencia certificados por densidad se utilizan para la verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de densidad del petróleo y sus derivados según la norma ASTM D4052. Los métodos de prueba alternativos son IP 365 e ISO 12185.
Marca: Paragon Scientific CRM-DEGO
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg Transport : UN number : 1202 Chem class : 3 Pack group : III
Descripción
- Material de referencia certificado por densidad
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado mediante el método Round Robin
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
UN 1202 |
Seguridad y manipulación
- Density Standard
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: diesel
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.