Learn More
Brannan™ Hidrómetros de densidad
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Marca: Brannan™ 10/336/0
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
Hidrómetros de densidad con disparo cargado para tensión superficial de 0,700 a 0,750 g/ml
Para tensión superficial de 0,85 a 0,900 g/mlEspecificaciones
1Cada una | |
0.001 g/mL | |
270 mm | |
De 0,90 a 0,95 g/ml |
Hidrómetro de densidad | |
UKAS | |
de 20 °C |