Learn More
Alla France™ Hidrómetro de densidad
Utilice estos termómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de densidad Alla France™ están completamente marcados con todas las normas de referencia. Referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
Marca: Alla France™ 3500LC120/20/M-qp
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Hidrómetros de densidad (g/ml)
- ISO, BS, DIN, NF, etc. Trazable al MRA
- Uso general a 20 °C
- Lectura bajo el menisco
- Entrega sistemática con certificado de trazabilidad y conformidad
- Previa solicitud, puede suministrarse con certificado de calibración trazable de la "UE" o certificado oficial de calibración "EO"
- Calibrado de acuerdo con las siguientes tensiones superficiales:
- de 0,600 a 1,000 g/ml= 16 a 35 mN/m (baja tensión)
- de 1,000 a 1,300 g/ml= 55 mN/m (tensión media)
- de 1,300 a 2,000 g/ml= 75 mN/m (alta tensión)
Especificaciones
1Cada una | |
±0,0005 g/ml | |
De 1,200 a 1,250 g/ml |
Hidrómetro de densidad | |
335 mm |