Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus dengue tipo 3
Micromatriz proteómica del virus dengue tipo 3 con 3390 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.006.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Poliproteína genómica (cepa Filipinas/H87/1956, UniProt ID P27915) convertida en péptidos superpuestos
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 3390 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |