Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Delrin™, 20 x 20 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño medio Fisherbrand™ Delrin™ de 20 x 20 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
11.25€ - 12.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
matriz, red, conjunto | 5 x 4 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) |
Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15340420
|
Fisherbrand™
|
Azul |
12.70€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15310420
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
12.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15350420
|
Fisherbrand™
|
Verde |
12.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15370420
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
11.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Esterilizable en autoclave | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
100 x 127 x 83 mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3.3 in. |
5 x 4 | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |