Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 72 x 16 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 72 x 16 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
20.95€ - 24.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio |
Posiciones | 72 |
Forma | Aberturas en forma de lágrima |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15330390
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
23.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15390380
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
24.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15300390
|
Fisherbrand™
|
Azul |
22.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15310390
|
Fisherbrand™
|
Verde |
20.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15320390
|
Fisherbrand™
|
Magenta |
20.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece una altísima resistencia a sustancias químicas y al calor (de - 40 a + 140 °C)
- Aberturas con una exclusiva forma de lágrima para mejorar la retención de los tubos
- Esterilizable en autoclave
- Coordenadas moldeadas para orientar el tubo
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Zona de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 5 a 10 ml | |
Unidad | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |
Esterilizable en autoclave | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |