Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Delrin™, 40 x 20 mm
Moldeadas en una sola pieza continua. Las gradillas para tubos de ensayo de tamaño completo Fisherbrand™ Delrin™ de 40 x 20 mm son muy resistentes al calor y a los ataques químicos.
Marca: Fisherbrand™
17.29 EUR hasta el 2024-04-26
Use el código promocional "21699" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.20880kg
Descripción
- Polioximetileno (POM) reforzado con fibra de vidrio Delrin™
- Ofrece buena resistencia química y térmica (de - 40 a + 140 °C).
- Exclusivas aberturas con forma de lágrima para mayor nivel de retención de los tubos
- Esterilizables en autoclave
- Coordenadas moldeadas para la orientación de los tubos
- Diseño estable para su uso en baños de agua
- Área de etiquetado plana para facilitar la identificación
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Azul | |
Polioximetileno reforzado con fibra de vidrio | |
Aberturas en forma de lágrima | |
Yes, When Empty | |
Tubos de ensayo de 10 a 18 ml | |
-40°C to +140°C | |
100 mm | |
252 mm | |
83 mm | |
20 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (de 10 a 18 ml), Tubos (20 mm) | |
40 | |
None | |
Non-sterile | |
1 Ea. | |
100 x 252 x 83 mm | |
3.9 in. | |
9.9 in. | |
3.3 in. |