Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52XW RTV
Equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de bibliotecas/usuarios y múltiples opciones de conectividad, la serie Defender 5000 está diseñada para simplificar las exigentes aplica
1960.00€ - 2070.00€
Especificaciones
Duración de la batería | 20 Hours with Rechargeable Battery |
---|---|
Tipo de conexión | RS232 (incluida), 2nd RS232/RS485/USB (Available as an Accessory), USB Host (Available as an Accessory), WiFi/Bluetooth (Available as an Accessory), Ethernet (disponible como accesorio) |
Estructura | Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plato de acero inoxidable de 304 grados con marco de acero pintado al polvo, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes |
Tipo de pantalla | Dot matrix LCD with white LED backlight |
Temperatura de funcionamiento (métrico) | -10°C to +40°C |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15908515
|
OHAUS™
30444816 |
D52XW600RTDV3-EU |
1960.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948595
|
OHAUS™
30461589 |
D52XW150RTDV3-M |
2070.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15958595
|
OHAUS™
30461590 |
D52XW300RTDV3-M |
2070.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15968595
|
OHAUS™
30461591 |
D52XW600RTDV3-M |
2070.00€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988505
|
OHAUS™
30444814 |
D52XW150RTDV3-EU |
1960.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998505
|
OHAUS™
30444815 |
D52XW300RTDV3-EU |
1960.00€
1 unidad |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Modelo amigable con un teclado fácil de usar, una gran pantalla retroiluminada y mensajes de texto en pantalla que le guiarán a través de la operación.
- Construcción duradera con plataforma de acero inoxidable, marco de acero con recubrimie
Especificaciones
20 Hours with Rechargeable Battery | |
Indicador de acero inoxidable (TD52XW), plato de acero inoxidable de 304 grados con marco de acero pintado al polvo, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables y antideslizantes | |
-10°C to +40°C | |
48.000 kg |
RS232 (incluida), 2nd RS232/RS485/USB (Available as an Accessory), USB Host (Available as an Accessory), WiFi/Bluetooth (Available as an Accessory), Ethernet (disponible como accesorio) | |
Dot matrix LCD with white LED backlight | |
963 x 600 x 1234 mm |