Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
686.46€ - 1145.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11889440
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de retirada de tapones de 32 mm |
1145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11885050
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de retirada de tapones de 20mm |
735.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11854890
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de retirada de tapones de 11mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11854970
|
Fisherbrand™
|
Cabezal de retirada de tapones de 13mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Decapping Head
- Pneumatic
- Steel
Especificaciones
Tapón de aluminio |