Learn More
Fisherbrand™ Decapping Heads for Pneumatic Hand-held Crimping Tool
For use with Pneumatic Hand-held Crimping Tool
Marca:  Fisherbrand™
1087.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.76000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11889440
  • 1145.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cabezal de descapsulado
  • Neumático
  • Acero
Especificaciones
Especificaciones
Tapón de aluminio
Cabezal de retirada de tapones de 32 mm