Learn More
Ácido decanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-98568
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
334-48-5
C10H20O2
172.268
MFCD00004441
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
2969
CHEBI:30813
ácido decanoico
CCCCCCCCCC(=O)O
334-48-5
C10H20O2
172.268
MFCD00004441
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
2969
CHEBI:30813
ácido decanoico
CCCCCCCCCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Decanoic acid
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión De 30,0 °C a 32,0 °C
Punto de ebullición De 268,0 °C a 270,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Índice Merck 15, 1760
Información de solubilidad Solubilidad en agua:0,15 g/l (20 °C).Otras solubilidades: soluble en hno3 diluido, soluble en etanol, éter, cloroformo, benceno y disulfuro de carbono
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.27
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 0.8900g/mL
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación de 150 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Gravedad específica 0,89
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decanoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.