Learn More
Ácido decanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Decanoic acid is used in perfumes, resins, lubricants, greases, dyes, plastics, pharmaceuticals and food additives. It is involved in the preparation of wetting agents and sodium deconate, which is an active component in soap. It is also used as a plasticizer and as an absorption enhancer in guinea pig skin experiments. Further, it is employed in the generation of esters for artificial fruit flavors. In addition to this, it is used in agricultural chemicals, lubricant additives and surface active agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido decanoico se utiliza en perfumes, resinas, lubricantes, grasas, colorantes, plásticos, productos farmacéuticos y aditivos alimentarios. Participa en la preparación de agentes humectantes y deconato de sodio, que es un componente activo del jabón. También se utiliza como plastificante y como potenciador de absorción en experimentos dermatológicos con conejillos de indias. Además, se emplea en la generación de ésteres para los sabores artificiales de la fruta. Además, se utiliza en productos químicos agrícolas, aditivos lubricantes y agentes activos de superficie.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, cloroformo, disulfuro de carbono, éter etílico, etanol, ácido nítrico diluido y la mayoría de disolventes orgánicos. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con bases, agentes reductores y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Decanoic Acid |
Punto de fusión | De 29 °C a 33 °C |
Punto de ebullición | De 268 °C a 270 °C |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Beilstein | 1754556 |
Índice Merck | 14,1758 |
Información de solubilidad | Soluble in acetone,benzene,chloroform,carbon disulfide,ethyl ether,ethanol,dilute nitric acid and most organic solvents. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.27 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Densidad | 0,893 |